Learn More
3-Bromo-2-methylbenzoic Acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3-Bromo-2-methylbenzoic Acid |
| CAS | 76006-33-2 |
| Formula molecolare | C8H7BrO2 |
| Quantità | 5 g |
| Sinonimo | 3-Bromo-o-toluic Acid |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H7BrO2/c1-5-6(8(10)11)3-2-4-7(5)9/h2-4H,1H3,(H,10,11) |
| SMILES | Cc1c(Br)cccc1C(=O)O |
| IUPAC Name | 3-bromo-2-methylbenzoic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 215.04 |
| Peso formulazione | 213.9629 |