Learn More
3-Bromo-2-methylpropene, 97%
Codice prodotto. 10832251 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mL
25 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25mL
5mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10832251 25 mL Bottiglia in vetro 25mL
10149599 5 mL Bottiglia in vetro 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10832251 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 427650250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1458-98-6 | C4H7Br | 135.00 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1458-98-6
Formula molecolare C4H7Br
Molecular Weight (g/mol) 135.00
Numero MDL MFCD00134155
InChI Key USEGQJLHQSTGHW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-bromo-2-methylpropene, 3-bromo-2-methyl-1-propene, methallyl bromide, 2-bromomethyl prop-1-ene, 2-methylallyl bromide, 1-propene, 3-bromo-2-methyl, 3-bromo-2-methyl-prop-1-ene, 3-bromo-2-methylpropene, stabilized with hydroquinone, methallylbromide, methylallyl bromide
PubChem CID 357785
IUPAC Name 3-bromo-2-methylprop-1-ene
SMILES CC(=C)CBr
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Bromo-2-methylpropene
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Densità 1.3390g/mL
Punti di ebollizione 94.0°C to 95.0°C
Punto d'infiammabilità 7°C
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH2=C(CH3)CH2Br
Quantità 25 mL
Gravità specifica 1.339
Peso formulazione 135
Percent Purity 97%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Bromo-2-methylpropene
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.