Learn More
3-Bromo-2-methylpropionic Acid, TRC
Codice prodotto. 30346551
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30346551 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30346551 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB68562010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico (2RS)-3-Bromo-2-methyl-propanoic Acid
CAS 56970-78-6
Formula molecolare C4 H7 Br O2
Quantità 10 g
Sinonimo (2RS)-3-Bromo-2-methyl-propanoic Acid, Captopril Imp. D (EP)
InChI Formula InChI=1S/C4H7BrO2/c1-3(2-5)4(6)7/h3H,2H2,1H3,(H,6,7)
SMILES CC(CBr)C(=O)O
IUPAC Name 3-bromo-2-methylpropanoic acid
Molecular Weight (g/mol) 167
Peso formulazione 165.9629