Learn More
3-Bromo-2-nitroaniline, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15417678
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15417678 5 g 5g
15427678 250 mg 250mg
15407678 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15417678 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H61169.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 7138-15-0 | Molecular Formula: C6H5BrN2O2 | Molecular Weight: 217.022 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7138-15-0
Formula molecolare C6H5BrN2O2
Molecular Weight (g/mol) 217.022
Numero MDL MFCD08063248
InChI Key GLKHLBAXHLAQBJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-bromo-2-nitrobenzenamine, 2-amino-6-bromonitrobenzene, 3-bromo-2-nitrophenylamine, 3-bromo-2-nitro-phenylamine, pubchem3139, acmc-209oig, 3-bromo-2-nitro-aniline, ksc376s4f, 3-amino-2-nitrobromobenzene
PubChem CID 21852072
IUPAC Name 3-bromo-2-nitroaniline
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Br)[N+](=O)[O-])N
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Bromo-2-nitroaniline
Colore Red
Quantità 5 g
Numero UN UN2811
Peso formulazione 217.02
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline