Learn More
3-Bromo-2-nitrobenzaldehyde, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3-Bromo-2-nitrobenzaldehyde |
| CAS | 882772-99-8 |
| Formula molecolare | C7H4BrNO3 |
| Quantità | 1 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H4BrNO3/c8-6-3-1-2-5(4-10)7(6)9(11)12/h1-4H |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1c(Br)cccc1C=O |
| IUPAC Name | 3-bromo-2-nitrobenzaldehyde |
| Molecular Weight (g/mol) | 230.02 |
| Peso formulazione | 228.9375 |