Learn More
3-Bromo-2-nitropyridine, 98+%
Codice prodotto. 11398886
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11398886 1 g 1g
11308896 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11398886 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L19523.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 54231-33-3 | C5H3BrN2O2 | 203.00 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 54231-33-3
Formula molecolare C5H3BrN2O2
Molecular Weight (g/mol) 203.00
Numero MDL MFCD00955614
InChI Key WFNISJZUJCKTLT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-nitro-3-bromopyridine, pyridine, 3-bromo-2-nitro, 3-bromo-2-nitro-pyridine, pubchem4502, pubchem10100, acmc-1ay9l, #, ksc494a7n, 3-bromo-2-nitriopyridine
PubChem CID 594044
IUPAC Name 3-bromo-2-nitropyridine
SMILES [O-][N+](=O)C1=NC=CC=C1Br
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Bromo-2-nitropyridine
Punto di fusione 102°C to 106°C
Quantità 1 g
Beilstein 1637071
Peso formulazione 203
Percent Purity ≥98%