Learn More
3-Bromo-3-buten-1-ol, 97+%
Codice prodotto. 10734563 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10734563 10 g 10g
10329143 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10734563 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 368210100
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 76334-36-6 | C4H7BrO | 151 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 76334-36-6
Formula molecolare C4H7BrO
Molecular Weight (g/mol) 151
Numero MDL MFCD00154041
InChI Key RTKMFQOHBDVEBC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-bromo-3-buten-1-ol, 3-buten-1-ol, 3-bromo, 3bb, zlchem 79, acmc-20an90, 3-bromanylbut-3-en-1-ol
PubChem CID 533975
IUPAC Name 3-bromobut-3-en-1-ol
SMILES C=C(CCO)Br
Specifications
Materiale o nome chimico 3-Bromo-3-buten-1-ol
CAS min. % 97.0
CAS max % 100.0
Colore Brown
Densità 1.5220g/mL
Punti di ebollizione 175.0°C
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH2=C(Br)CH2CH2OH
Indice di rifrazione 1.4949
Quantità 10 g
Beilstein 01, IV, 2100
Gravità specifica 1.522
Peso formulazione 151
Percent Purity 97+%
Forma fisica Liquid
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 3-Bromo-3-buten-1-ol
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Precautionary Statement
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.