Learn More
(3-Bromo-4,5-dihydro-isoxazol-5-ylmethyl)carbamic acid tert-butyl ester, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10402600
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10402600 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10402600 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MAY00099EA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-11-2026
Specifica
Materiale o nome chimico (3-Bromo-4, 5-dihydro-isoxazol-5-ylmethyl)carbamic acid tert-butyl ester
CAS 109770-82-3
Intervallo percentuale saggio 97%
Formula molecolare C9H15BrN2O3
Numero MDL MFCD08741480
Quantità 10 g
Sinonimo tert-butyl 3-bromo-4,5-dihydroisoxazol-5-yl methyl carbamate, 3-bromo-4,5-dihydro-isoxazol-5-ylmethyl carbamic acid tert-butyl ester, n-boc-3-bromo-2-isoxazoline-5-methylamine, tert-butyl n-3-bromo-4,5-dihydro-1,2-oxazol-5-yl methyl carbamate, 3-bromo-4,5-dihydro-isoxazol-5-ylmethyl-carbamic acid tert-butyl ester, acmc-20a3tu, tert-butyl 3-bromo-4,5-dihydroisoxazol-5-yl methylcarbamate, 5-n-tert-butoxycarbonyl-aminomethyl-3-bromo-4,5-dihydroisoxazole, tert-butyl 3-bromo-4,5-dihydro-1,2-oxazol-5-yl methyl carbamate
InChI Key AHAHZEKELWWMSJ-UHFFFAOYNA-N
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCC1CC(Br)=NO1
IUPAC Name tert-butyl N-[(3-bromo-4,5-dihydro-1,2-oxazol-5-yl)methyl]carbamate
Molecular Weight (g/mol) 279.13
PubChem CID 13637723
Peso formulazione 279.13