Learn More
3-Bromo-4,5-dimethoxybenzaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15274794 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15274794 5 g 5g
15264794 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15274794 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 450090050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 6948-30-7
Formula molecolare C9H9BrO3
Molecular Weight (g/mol) 245.07
InChI Key ICVODPFGWCUVJC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 81379
IUPAC Name 3-bromo-4,5-dimethoxybenzaldehyde
SMILES COC1=C(C(=CC(=C1)C=O)Br)OC
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Bromo-4, 5-dimethoxybenzaldehyde
Punto di fusione 61°C to 63°C
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Sinonimo 5-bromoveratraldehyde, 3-bromo-4,5-dimethoxy benzaldehyde, 3,4-dimethoxy-5-bromobenzaldehyde, benzaldehyde,3-bromo-4,5-dimethoxy, benzaldehyde, 3-bromo-4,5-dimethoxy, 5-bromoveratric aldehyde, acmc-209ml7, cambridge id 7187634, 5-bromveratrumaldehyde
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 245.07
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Bromo-4,5-dimethoxybenzaldehyde