Learn More
3-Bromo-4-chloroanisole, 98%
Codice prodotto. 11452948
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11452948 5 g 5g
11442948 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11452948 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A18660.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 2732-80-1 | C7H6BrClO | 221.48 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2732-80-1
Formula molecolare C7H6BrClO
Molecular Weight (g/mol) 221.48
Numero MDL MFCD00070739
InChI Key SQHMXVXKKCXIGN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-bromo-4-chloroanisole, 4-chloro-3-bromoanisole, 2-chloro-5-methoxybromobenzene, benzene, 2-bromo-1-chloro-4-methoxy, 3-bromo-4-chlorophenyl methyl ether, pubchem4555, acmc-1clwv, 3-bromo-4-chloroamizole, ksc497k1d, 2-chloro-5-methoxy-bromobenzene
PubChem CID 24212081
IUPAC Name 2-bromo-1-chloro-4-methoxybenzene
SMILES COC1=CC(Br)=C(Cl)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Bromo-4-chloroanisole
Quantità 5 g
Peso formulazione 221.48
Percent Purity 98%