Learn More
3-Bromo-4-chlorobenzotrifluoride, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11430078
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11430078 50 g 50g
11309519 5 g 5g
11420078 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11430078 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B23666.18
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 454-78-4
Formula molecolare C7H3BrClF3
Molecular Weight (g/mol) 259.45
Numero MDL MFCD00018093
InChI Key APSISOSWYXCEQX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-bromo-1-chloro-4-trifluoromethyl benzene, 3-bromo-4-chlorobenzotrifluoride, benzene, 2-bromo-1-chloro-4-trifluoromethyl, 3-bromo-4-chloro-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, 4-chloro-3-bromobenzotrifluoride, 3-bromo-4-chloro-a,a,a-trifluorotoluene, pubchem4837, ksc915a8j, apsisoswyxceqx-uhfffaoysa, 3-bromo-4-chloro-benzotrifluoride
PubChem CID 67988
IUPAC Name 2-bromo-1-chloro-4-(trifluoromethyl)benzene
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)Br)Cl
Tekniske data
Materiale o nome chimico 3-Bromo-4-chlorobenzotrifluoride
Punto di fusione -23°C to -22°C
Densità 1.726
Punti di ebollizione 191°C to 192°C
Punto d'infiammabilità 94°C (201°F)
Indice di rifrazione 1.499
Quantità 50 g
Beilstein 1638470
Peso formulazione 259.44
Percent Purity 97%
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.