Learn More
3-Bromo-4-chlorobenzotrifluoride, 98+%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10376970 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10376970 25 g Bottiglia in vetro 25g
10190402 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10376970 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 137510250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 454-78-4
Formula molecolare C7H3BrClF3
Molecular Weight (g/mol) 259.45
Numero MDL MFCD00018093
InChI Key APSISOSWYXCEQX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-bromo-1-chloro-4-trifluoromethyl benzene, 3-bromo-4-chlorobenzotrifluoride, benzene, 2-bromo-1-chloro-4-trifluoromethyl, 3-bromo-4-chloro-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, 4-chloro-3-bromobenzotrifluoride, 3-bromo-4-chloro-a,a,a-trifluorotoluene, pubchem4837, ksc915a8j, apsisoswyxceqx-uhfffaoysa, 3-bromo-4-chloro-benzotrifluoride
PubChem CID 67988
IUPAC Name 2-bromo-1-chloro-4-(trifluoromethyl)benzene
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)Br)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Bromo-4-chlorobenzotrifluoride
Nota nome 98+%
CAS min. % 98.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione -23°C to 22°C
Colore Yellow
Densità 1.7400g/mL
Punti di ebollizione 188°C to 190°C
Punto d'infiammabilità 94°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98+%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare BrC6H3(Cl)CF3
Indice di rifrazione 1.4980 to 1.5
Quantità 25 g
Gravità specifica 1.74
Peso formulazione 259.45
Percent Purity 98+%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Bromo-4-chlorobenzotrifluoride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.