Learn More
3-Bromo-4-fluoro-1,1'-biphenyl, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10773633
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
Dimensione della confezione:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10773633 10 g 10g
10153184 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10773633 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore SB02017EA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 306935-88-6
Formula molecolare C12H8BrF
Molecular Weight (g/mol) 251.098
Numero MDL MFCD01571091
InChI Key COWXPZSVUXHAFS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-bromo-4-fluorobiphenyl, 3-bromo-4-fluoro-1,1'-biphenyl, acmc-20an8u, 1,1'-biphenyl,3-bromo-4-fluoro, 2-bromanyl-1-fluoranyl-4-phenyl-benzene
PubChem CID 2773367
IUPAC Name 2-bromo-1-fluoro-4-phenylbenzene
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC(=C(C=C2)F)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Bromo-4-fluoro-1, 1'-biphenyl
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 10 g
Peso formulazione 251.1
Percent Purity 97%