Learn More
3'-Bromo-4'-fluoroacetophenone, 98+%
Codice prodotto. 11419597
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11419597 25 g 25g
11409597 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11419597 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B22091.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1007-15-4 | C8H6BrFO | 217.04 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1007-15-4
Formula molecolare C8H6BrFO
Molecular Weight (g/mol) 217.04
Numero MDL MFCD00042466
InChI Key SZDWTGAORQQQGY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3'-bromo-4'-fluoroacetophenone, 3-bromo-4-fluoroacetophenone, 1-3-bromo-4-fluorophenyl ethanone, 1-3-bromo-4-fluorophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-3-bromo-4-fluorophenyl, 1-3-bromo-4-fluoro-phenyl-ethanone, 1-acetyl-3-bromo-4-fluorobenzene, pubchem4100, acmc-1bol8, ksc499c8t
PubChem CID 70508
IUPAC Name 1-(3-bromo-4-fluorophenyl)ethanone
SMILES CC(=O)C1=CC=C(F)C(Br)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 3'-Bromo-4'-fluoroacetophenone
Punto di fusione 55°C to 57°C
Punti di ebollizione 150°C (12 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Quantità 25 g
Beilstein 3088698
Peso formulazione 217.04
Percent Purity ≥98%