Learn More
3-Bromo-4-fluorobenzoic acid, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10225104
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Glass bottle
1007-16-5
C7H3BrFO2
218.00
MFCD00042463
ONELILMJNOWXSA-UHFFFAOYSA-M
3-bromo-4-fluoro-benzoic acid, 4-fluoro-3-bromo benzoic acid, 3-bromo-4-fluorobenzoicacid, rarechem al bo 0604, buttpark 20\01-58, benzoic acid, 3-bromo-4-fluoro, 3-bromo-4-fluorbenzoic acid, pubchem1320, 3-bromo-4-fiuorobenzoic acid, 5-bromo-4-fluorobenzoic acid
70509
[O-]C(=O)C1=CC=C(F)C(Br)=C1
1007-16-5
C7H3BrFO2
218.00
MFCD00042463
ONELILMJNOWXSA-UHFFFAOYSA-M
3-bromo-4-fluoro-benzoic acid, 4-fluoro-3-bromo benzoic acid, 3-bromo-4-fluorobenzoicacid, rarechem al bo 0604, buttpark 20\01-58, benzoic acid, 3-bromo-4-fluoro, 3-bromo-4-fluorbenzoic acid, pubchem1320, 3-bromo-4-fiuorobenzoic acid, 5-bromo-4-fluorobenzoic acid
70509
[O-]C(=O)C1=CC=C(F)C(Br)=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 3-Bromo-4-fluorobenzoic acid
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 138.0°C to 140.0°C
Colore White to Beige
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare BrC6H3(F)COOH
Quantità 1 g
IUPAC Name 3-bromo-4-fluorobenzoic acid
Peso formulazione 219
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Bromo-4-fluorobenzoic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.