Learn More
3-Bromo-4-fluorobenzonitrile, 98%
Codice prodotto. 11490913
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11490913 5 g 5g
11400923 25 g 25g
11410923 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11490913 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A13318.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 79630-23-2 | C7H3BrFN | 200.01 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 79630-23-2
Formula molecolare C7H3BrFN
Molecular Weight (g/mol) 200.01
Numero MDL MFCD00055432
InChI Key JKCYKISVUIVZCS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-cyano-2-fluorobromobenzene, benzonitrile, 3-bromo-4-fluoro, 3-bromo-4-fluorobenzenecarbonitrile, 4-fluoro-3-bromobenzonitrile, 3-bromo-4-fluoro-benzonitrile, pubchem1580, 3-bromo-4-flurobenzonitrile, acmc-1bh34, 3-bromo,4-fluorobenzonitrile, ksc494e4j
PubChem CID 123579
IUPAC Name 3-bromo-4-fluorobenzonitrile
SMILES C1=CC(=C(C=C1C#N)Br)F
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Bromo-4-fluorobenzonitrile
Punto di fusione 54°C to 58°C
Punti di ebollizione 134°C to 136°C (33 mmHg)
Quantità 5 g
Numero UN UN3439
Beilstein 8198509
Peso formulazione 200.01
Percent Purity 98%