Learn More
3-Bromo-4-fluorobenzylamine hydrochloride, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11499536
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11499536 5 g 5g
11409546 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11499536 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A19280.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 202865-68-7 | Molecular Formula: C7H8BrClFN | Molecular Weight: 240.50 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 202865-68-7
Formula molecolare C7H8BrClFN
Molecular Weight (g/mol) 240.50
Numero MDL MFCD00143094
InChI Key RSFNYNQGERWCMT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-bromo-4-fluorobenzylamine hydrochloride, 3-bromo-4-fluorophenyl methanamine hydrochloride, 3-bromo-4-fluorobenzylamine hcl, 1-3-bromo-4-fluorophenyl methanamine hydrochloride, 3-bromo-4-fluorophenyl methylamine, chloride, 1-3-bromo-4-fluorophenyl methylamine hydrochloride, benzenemethanamine, 3-bromo-4-fluoro-, hydrochloride, pubchem3226, 3-bromo-4-fluorobenzylaminehydrochloride, acmc-1bczm
PubChem CID 2724901
IUPAC Name (3-bromo-4-fluorophenyl)methanamine;hydrochloride
SMILES Cl.NCC1=CC(Br)=C(F)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Bromo-4-fluorobenzylamine hydrochloride
Punto di fusione 214°C to 218°C
Quantità 5 g
Peso formulazione 240.5
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Bromo-4-fluorobenzylamine hydrochloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Bromo-4-fluorobenzylamine hydrochloride