Learn More
3-Bromo-4-fluorophenol, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15468268
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15468268 5 g 5g
15458268 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15468268 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H61702.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 27407-11-0 | Molecular Formula: C6H4BrFO | Molecular Weight: 190.999 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 27407-11-0
Formula molecolare C6H4BrFO
Molecular Weight (g/mol) 190.999
Numero MDL MFCD03425884
InChI Key QWTULQLVGNZMLF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-bromo-4-fluoro-phenol, phenol, 3-bromo-4-fluoro, pubchem1486, acmc-1cmha, ksc201s9b, 3-bromanyl-4-fluoranyl-phenol
PubChem CID 2783381
IUPAC Name 3-bromo-4-fluorophenol
SMILES C1=CC(=C(C=C1O)Br)F
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Bromo-4-fluorophenol
Colore Yellow to Green
Quantità 5 g
Numero UN UN2811
Peso formulazione 191
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline