Learn More
3-Bromo-4-hydroxybenzaldehyde, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3-Bromo-4-hydroxybenzaldehyde |
| CAS | 2973-78-6 |
| Formula molecolare | C7H5BrO2 |
| Quantità | 10 g |
| Sinonimo | 2-Bromo-4-formylphenol, 4-Hydroxy-3-bromobenzaldehyde, NSC 220227 |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H5BrO2/c8-6-3-5(4-9)1-2-7(6)10/h1-4,10H |
| SMILES | Oc1ccc(C=O)cc1Br |
| IUPAC Name | 3-bromo-4-hydroxybenzaldehyde |
| Molecular Weight (g/mol) | 201.02 |
| Peso formulazione | 199.9473 |