Learn More
3-Bromo-4-hydroxybenzaldehyde, TRC
Codice prodotto. 30338381
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30338381 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30338381 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB4153805G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Bromo-4-hydroxybenzaldehyde
CAS 2973-78-6
Formula molecolare C7H5BrO2
Quantità 5 g
Sinonimo 2-Bromo-4-formylphenol, 4-Hydroxy-3-bromobenzaldehyde, NSC 220227
InChI Formula InChI=1S/C7H5BrO2/c8-6-3-5(4-9)1-2-7(6)10/h1-4,10H
SMILES Oc1ccc(C=O)cc1Br
IUPAC Name 3-bromo-4-hydroxybenzaldehyde
Molecular Weight (g/mol) 201.02
Peso formulazione 199.9473