Learn More
3-Bromo-4-hydroxybenzoic acid, 97%
Codice prodotto. 11489257
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11489257 10 g 10g
11499257 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11489257 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B21338.09
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 14348-41-5 | C7H5BrO3 | 217.02 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14348-41-5
Formula molecolare C7H5BrO3
Molecular Weight (g/mol) 217.02
Numero MDL MFCD00017547
InChI Key XMEQDAIDOBVHEK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-bromo-4-hydroxy-benzoic acid, benzoic acid, 3-bromo-4-hydroxy, acmc-20aix6, 3-bromo-4-hydroxybenzoicacid, 3-bromo-4-hydroxybenzoic acid, 3-bromo-4-hydroxybenzoicacidhydrate, 3-bromo-4-hydroxybenzoic acid 10g
PubChem CID 84368
IUPAC Name 3-bromo-4-hydroxybenzoic acid
SMILES OC(=O)C1=CC=C(O)C(Br)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Bromo-4-hydroxybenzoic acid
Punto di fusione 176°C to 178°C
Quantità 10 g
Peso formulazione 217.02
Percent Purity 98%