Learn More
3-Bromo-4-hydroxybenzonitrile, 98%
Codice prodotto. 11483997
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11483997 25 g 25g
11473997 5 g 5g
11493997 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11483997 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A19400.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 2315-86-8 | C7H4BrNO | 198.02 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2315-86-8
Formula molecolare C7H4BrNO
Molecular Weight (g/mol) 198.02
Numero MDL MFCD00143096
InChI Key HLHNOIAOWQFNGW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-bromo-4-cyanophenol, 3-bromo-4-hydroxy-benzonitrile, benzonitrile, 3-bromo-4-hydroxy, 3-bromo-4-hydroxybenzenecarbonitrile, timtec-bb sbb005818, labotest-bb lt01143437, pubchem3780, intermediates-zcf02624, acmc-209g1r
PubChem CID 75341
IUPAC Name 3-bromo-4-hydroxybenzonitrile
SMILES OC1=CC=C(C=C1Br)C#N
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Bromo-4-hydroxybenzonitrile
Punto di fusione 156°C to 161°C
Quantità 25 g
Numero UN UN3439
Beilstein 2207020
Peso formulazione 198.02
Percent Purity 98%