Learn More
3-Bromo-4-hydroxybenzonitrile, TRC
Codice prodotto. 30338628
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30338628 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30338628 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB68257025G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Bromo-4-hydroxybenzonitrile
CAS 2315-86-8
Formula molecolare C7H4BrNO
Quantità 25 g
Sinonimo 2-Bromo-4-cyanophenol
InChI Formula InChI=1S/C7H4BrNO/c8-6-3-5(4-9)1-2-7(6)10/h1-3,10H
SMILES BrC1=C(O)C=CC(C#N)=C1
IUPAC Name 3-bromo-4-hydroxybenzonitrile
Molecular Weight (g/mol) 198.02
Peso formulazione 198.95