Learn More
3-Bromo-4-isocyanatothiophene, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10674385
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10674385 5 g Amber Glass Bottle 5g
10041384 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10674385 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC54206DE
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Identificatori chimici
CAS 937795-88-5
Formula molecolare C5H2BrNOS
Molecular Weight (g/mol) 204.041
Numero MDL MFCD09879904
InChI Key HVJDEHSHJHNENX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-bromothiophen-3-isocyanate, 4-bromothien-3-yl isocyanate
PubChem CID 24229539
IUPAC Name 3-bromo-4-isocyanatothiophene
SMILES C1=C(C(=CS1)Br)N=C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Bromo-4-isocyanatothiophene
CAS min. % 94.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 5 g
Peso formulazione 204.05
Percent Purity 95%