Learn More
3-Bromo-4-methoxybenzaldehyde, 98%
Codice prodotto. 11412338
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11412338 25 g 25g
11402338 5 g 5g
11422338 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11412338 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A15274.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 34841-06-0 | C8H7BrO2 | 215.05 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 34841-06-0
Formula molecolare C8H7BrO2
Molecular Weight (g/mol) 215.05
Numero MDL MFCD00016599
InChI Key QMPNFQLVIGPNEI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-bromo-p-anisaldehyde, benzaldehyde, 3-bromo-4-methoxy, 3-bromo-4-methoxy-benzaldehyde, 3-bromoanisaldehyde, 5-bromoanisaldehyde, 3-bromo-anisaldehyde, 5-bromo anisaldehyde, pubchem2643, acmc-209iat, 2-bromo-4-formylanisole
PubChem CID 98662
IUPAC Name 3-bromo-4-methoxybenzaldehyde
SMILES COC1=CC=C(C=O)C=C1Br
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Bromo-4-methoxybenzaldehyde
Punto di fusione 49°C to 53°C
Punti di ebollizione 108°C to 110°C (1 mmHg)
Quantità 25 g
Beilstein 1636939
Sensibilità Air Sensitive
Peso formulazione 215.05
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Bromo-4-methoxybenzaldehyde
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Bromo-p-anisaldehyde