Learn More
3-Bromo-4-methoxybenzaldehyde, TRC
Codice prodotto. 30346627
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
Dimensione della confezione:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30346627 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30346627 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB68517550G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Bromo-4-methoxybenzaldehyde
CAS 34841-06-0
Formula molecolare C8H7BrO2
Quantità 50 g
Sinonimo 3-Bromo-4-methoxybenzaldehyde, 3-Bromo-p-anisaldehyde, NSC 158162
InChI Formula InChI=1S/C8H7BrO2/c1-11-8-3-2-6(5-10)4-7(8)9/h2-5H,1H3
SMILES COc1ccc(C=O)cc1Br
IUPAC Name 3-bromo-4-methoxybenzaldehyde
Molecular Weight (g/mol) 215.04
Peso formulazione 213.9629