Learn More
3-Bromo-4-methoxybenzoic acid, 98+%
Codice prodotto. 11420513
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11420513 25 g 25g
11410513 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11420513 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A12653.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 99-58-1 | C8H6BrO3 | 230.04 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 99-58-1
Formula molecolare C8H6BrO3
Molecular Weight (g/mol) 230.04
Numero MDL MFCD00020295
InChI Key BBPZABXVRBFWGD-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo 3-bromo-p-anisic acid, benzoic acid, 3-bromo-4-methoxy, 3-bromo-4-methoxybenzoicacid, akos bbb/210, rarechem al bo 0751, timtec-bb sbb009955, 4-methoxy-3-bromo benzoic acid, 3-bromanissaure, pubchem2675, 2-bromo-4-carboxyanisole
PubChem CID 66836
IUPAC Name 3-bromo-4-methoxybenzoic acid
SMILES COC1=CC=C(C=C1Br)C([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Bromo-4-methoxybenzoic acid
Punto di fusione 217°C to 222°C
Odore Odorless
Quantità 25 g
Beilstein 2087585
Peso formulazione 231.05
Percent Purity ≥98%