Learn More
3-Bromo-4-methoxybenzoic Acid, TRC
Codice prodotto. 30343950
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30343950 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30343950 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB68523510G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Bromo-4-methoxybenzoic Acid
CAS 99-58-1
Formula molecolare C8H7BrO3
Quantità 10 g
Sinonimo 3-Bromoanisic Acid, p-Anisic Acid, 3-Bromo-p-anisic Acid
InChI Formula InChI=1S/C8H7BrO3/c1-12-7-3-2-5(8(10)11)4-6(7)9/h2-4H,1H3,(H,10,11)
SMILES COc1ccc(cc1Br)C(=O)O
IUPAC Name 3-bromo-4-methoxybenzoic acid
Molecular Weight (g/mol) 231.04
Peso formulazione 229.9579