Learn More
3-Bromo-4-methylaniline, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10460242 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10460242 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10460242 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 339110050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Bromo-4-methylaniline
Nota nome 97%
CAS 7745-91-7
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 27°C to 30°C
Punti di ebollizione 254°C to 257°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C7H8BrN
Formula lineare BrC6H3(CH3)NH2
Indice di rifrazione 1.6110 to 1.613
Numero MDL MFCD00134176
Quantità 5 g
Sinonimo 3-bromo-p-toluidine, p-toluidine, 3-bromo, benzenamine, 3-bromo-4-methyl, 3-bromo-4-methyl-phenylamine, 3-bromo-1,4-toluidine, 4-amino-2-bromotoluene, 3-bromo-4-methylbenzenamine, 3-bromo-4-methylphenylamine, 3-bromo-para-toluidine, 3-bromo-4-methyl-aniline
InChI Key GRXMMIBZRMKADT-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC=C(N)C=C1Br
IUPAC Name 3-bromo-4-methylaniline
Molecular Weight (g/mol) 186.05
PubChem CID 82187
Peso formulazione 186.05
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid After Melting
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Bromo-4-methylaniline
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.