Learn More
3-Bromo-4-methylaniline, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3-Bromo-4-methylaniline |
| CAS | 7745-91-7 |
| Formula molecolare | C7 H8 Br N |
| Quantità | 500 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H8BrN/c1-5-2-3-6(9)4-7(5)8/h2-4H,9H2,1H3 |
| SMILES | Cc1ccc(N)cc1Br |
| IUPAC Name | 3-bromo-4-methylaniline |
| Molecular Weight (g/mol) | 186.05 |
| Peso formulazione | 184.984 |