Learn More
3-Bromo-4-methylaniline, TRC
Codice prodotto. 30329487
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30329487 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30329487 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB6851001G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Bromo-4-methylaniline
CAS 7745-91-7
Formula molecolare C7 H8 Br N
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C7H8BrN/c1-5-2-3-6(9)4-7(5)8/h2-4H,9H2,1H3
SMILES Cc1ccc(N)cc1Br
IUPAC Name 3-bromo-4-methylaniline
Molecular Weight (g/mol) 186.05
Peso formulazione 184.984