Learn More
3-Bromo-4-methylthiophene, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10301213 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10301213 1 g Bottiglia in vetro 1g
10217842 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10301213 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 379960010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 30318-99-1 | Molecular Formula: C5H5BrS | Molecular Weight: 177.06 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 30318-99-1
Formula molecolare C5H5BrS
Molecular Weight (g/mol) 177.06
Numero MDL MFCD00130084
InChI Key MBUSOPVRLCFJCS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-bromo-4-methyl-thiophene, thiophene, 3-bromo-4-methyl, pubchem21832, acmc-209her, 3-bromo-4-methylthiophen, 4-bromo-3-methylthiophene, bidd:gt0486, 3-bromo-4-methylthiophene
PubChem CID 2734935
IUPAC Name 3-bromo-4-methylthiophene
SMILES CC1=CSC=C1Br
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Bromo-4-methylthiophene
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.5840g/mL
Punti di ebollizione 179°C to 183°C (770.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 78°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.5770 to 1.579
Quantità 1 g
Gravità specifica 1.584
Peso formulazione 177.06
Percent Purity 95%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Bromo-4-methylthiophene
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.