Learn More
3-Bromo-4-nitrobenzoic acid, 97%
Codice prodotto. 11392299
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11392299 1 g 1g
11302309 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11392299 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H27268.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 101420-81-9 | C7H4BrNO4 | 246.02 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 101420-81-9
Formula molecolare C7H4BrNO4
Molecular Weight (g/mol) 246.02
Numero MDL MFCD04117949
InChI Key KKPPNEJUUOQRLE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-bromo-4-nitrobenzoic acid, 3-bromo-4-nitrobenzoicacid, benzoic acid,3-bromo-4-nitro, benzoic acid, 3-bromo-4-nitro, 3-bromo-4-nitrobenzoic acid 97, pubchem16301, acmc-209x3e, 4-nitro-3-bromobenzoic acid, 3-bromo-4-nitro-benzoic acid
PubChem CID 16218087
IUPAC Name 3-bromo-4-nitrobenzoic acid
SMILES OC(=O)C1=CC(Br)=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Bromo-4-nitrobenzoic acid
Punto di fusione 200°C to 204°C
Quantità 1 g
Peso formulazione 246.02
Percent Purity 97%