Learn More
3-Bromo-4-nitroindole, 97%
Codice prodotto. 15430199
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15430199 250 mg 250mg
15410199 1 g 1g
15420199 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15430199 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H63478.MD
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 126807-08-7 | C8H5BrN2O2 | 241.044 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 126807-08-7
Formula molecolare C8H5BrN2O2
Molecular Weight (g/mol) 241.044
InChI Key VYQRPDVMVMLVHA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-bromo-4-nitroindole, 1h-indole,3-bromo-4-nitro, acmc-20dlf4, 1h-indole, 3-bromo-4-nitro
PubChem CID 14707933
IUPAC Name 3-bromo-4-nitro-1H-indole
SMILES C1=CC2=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])C(=CN2)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Bromo-4-nitroindole
Quantità 250 mg
Peso formulazione 241.04
Percent Purity 97%
Forma fisica Solid