Learn More
3-Bromo-4-pyridinecarboxaldehyde, TRC
Codice prodotto. 30343963
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30343963 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30343963 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB6888251G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Bromo-4-pyridinecarboxaldehyde
CAS 70201-43-3
Formula molecolare C6H4BrNO
Quantità 1 g
Sinonimo 3-Bromo-4-formylpyridine, 3-Bromoisonicotinaldehyde, 3-Bromopyridine-4-carbaldehyde, 5-Bromopyridine-4-carboxaldehyde
InChI Formula InChI=1S/C6H4BrNO/c7-6-3-8-2-1-5(6)4-9/h1-4H
SMILES Brc1cnccc1C=O
IUPAC Name 3-bromopyridine-4-carbaldehyde
Molecular Weight (g/mol) 186.01
Peso formulazione 184.9476