Learn More
3-Bromo-4-pyridinecarboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals ProdottiSpecifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3-Bromo-4-pyridinecarboxylic acid |
| CAS | 13959-02-9 |
| Punto di fusione | 241°C to 244°C |
| Intervallo percentuale saggio | 96% min. (HPLC) |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Formula molecolare | C6H4BrNO2 |
| Numero MDL | MFCD00040944 |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | 3-bromoisonicotinic acid, 3-bromo-4-pyridinecarboxylic acid, 3-bromo-isonicotinic acid, 4-pyridinecarboxylic acid, 3-bromo, 5-bromoisonicotinic acid, pubchem13576, 3-bromo isonicotinic acid, acmc-1cef2, ksc174i2l, 3-bromo-4-pyridine carboxylic acid |
| InChI Key | AVXWWBFBRTXBRM-UHFFFAOYSA-N |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- 3-Bromo-4-pyridinecarboxylic acid
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.