Learn More
3-Bromo-4H-chromen-4-one, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10631873
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10631873 1 g 1g
10260215 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10631873 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore RF01262DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Identificatori chimici
CAS 49619-82-1
Formula molecolare C9H5BrO2
Molecular Weight (g/mol) 225.041
Numero MDL MFCD00017337
InChI Key IQIGYNPOESZBDJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-bromochromone, 3-bromo-4h-chromen-4-one, 3-bromo-4-oxo-4h-1-benzopyran, 3-bromo chromone, maybridge1_006104, acmc-209kh2, 3-bromo-4h-chromen-4-one #, 3-bromo-4h-1-benzopyran-4-one, 4h-1-benzopyran-4-one,3-bromo
PubChem CID 521256
IUPAC Name 3-bromochromen-4-one
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C(=CO2)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Bromo-4H-chromen-4-one
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 225.04
Percent Purity 97%