Learn More
3-Bromo-5-chloro-1,2,4-thiadiazole, 97%
Codice prodotto. 10407762 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10407762 10 g Bottiglia in vetro 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10407762 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 297910100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 37159-60-7 | C2BrClN2S | 199.45 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Bromo-5-chloro-1, 2, 4-thiadiazole
CAS 37159-60-7
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 24.0°C to 25.0°C
Colore Colorless to Yellow
Punti di ebollizione 192.0°C to 194.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C2BrClN2S
Indice di rifrazione 1.5965 to 1.5985 (20°C, 589nm)
Numero MDL MFCD00799287
Quantità 10 g
Sinonimo 3-bromo-5-chloro-1,2,4 thiadiazole, 1,2,4-thiadiazole, 3-bromo-5-chloro, 3-bromo-5-chloro-1,2,4 thiadiazol, 1,2,4-thiadiazole,3-bromo-5-chloro
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble in water
InChI Key CXUWGEWQRCXJDC-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClC1=NC(Br)=NS1
IUPAC Name 3-bromo-5-chloro-1,2,4-thiadiazole
Molecular Weight (g/mol) 199.45
PubChem CID 2725053
Peso formulazione 199.46
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Bromo-5-chloro-1,2,4-thiadiazole
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.