Learn More
3-Bromo-5-chloro-2-hydroxybenzaldehyde, 97%
Codice prodotto. 11435513
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11435513 25 g 25g
11425513 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11435513 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A13449.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 19652-32-5 | C7H4BrClO2 | 235.461 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 19652-32-5
Formula molecolare C7H4BrClO2
Molecular Weight (g/mol) 235.461
Numero MDL MFCD00051690
InChI Key KNOYZLVIXXBBIB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-bromo-5-chlorosalicylaldehyde, 3-bromo-5-chlorosalicylic aldehyde, benzaldehyde, 3-bromo-5-chloro-2-hydroxy, 3-bromo-5-chloro salicyclic aldehyde, 3-bromo-5-chloro-2-hydroxy-benzaldehyde, 3-bromo-5-chloro-o-hydroxybenzaldehyde, pubchem3591, acmc-1bs9s, akos bb-6948, knoyzlvixxbbib-uhfffaoysa
PubChem CID 519676
IUPAC Name 3-bromo-5-chloro-2-hydroxybenzaldehyde
SMILES C1=C(C=C(C(=C1Br)O)C=O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Bromo-5-chloro-2-hydroxybenzaldehyde
Punto di fusione 84°C to 88°C
Quantità 25 g
Beilstein 2362159
Sensibilità Air Sensitive
Peso formulazione 235.47
Percent Purity 97%