Learn More
3-Bromo-5-(chloromethyl)pyridine hydrochloride, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10716915
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10716915 5 g Amber Glass Bottle 5g
10547664 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10716915 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC67174DE
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 39741-46-3
Formula molecolare C6H6BrCl2N
Molecular Weight (g/mol) 242.925
Numero MDL MFCD09260933
InChI Key CJAUTVHMRSAZGG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-bromo-5-chloromethyl pyridine hydrochloride, 3-bromo-5-chloromethyl pyridine hcl, pyridine, 3-bromo-5-chloromethyl-, hydrochloride, 3-bromo-5-chloromethyl-pyridine hcl salt, ksc776i7t, 5-bromo-3-chloromethyl pyridine, chloride, 3-bromo-5-chloromethylpyridine hydrochloride, 3-bromo-5-chloromethyl pyridinehydrochloride, 3-bromo-5-chloromethyl-pyridine hydrochloride, 3-bromo-5-chloromethyl pyridine hydrochloride 1:1
PubChem CID 12515069
IUPAC Name 3-bromo-5-(chloromethyl)pyridine;hydrochloride
SMILES C1=C(C=NC=C1Br)CCl.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Bromo-5-(chloromethyl)pyridine hydrochloride
CAS min. % 94.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 5 g
Peso formulazione 242.93
Percent Purity 95%