Learn More
3-Bromo-5-chlorophenol, ≥97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15422239
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15422239 25 g 25g
15402239 1 g 1g
15412239 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15422239 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H64844.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 56962-04-0 | Molecular Formula: C6H4BrClO | Molecular Weight: 207.45 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 56962-04-0
Formula molecolare C6H4BrClO
Molecular Weight (g/mol) 207.45
Numero MDL MFCD07780676
InChI Key GMGWXLPFRHYWAS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo phenol, 3-bromo-5-chloro, 3-bromo-5-chloro-phenol, 3-bromo-5-chlorophenol, 97+%, pubchem17565, acmc-209lv4, ksc268s7h
PubChem CID 22630180
IUPAC Name 3-bromo-5-chlorophenol
SMILES OC1=CC(Cl)=CC(Br)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Bromo-5-chlorophenol
Punto di fusione 66°C to 70°C
Quantità 25 g
Beilstein 3234780
Peso formulazione 207.45
Percent Purity ≥97%
Forma fisica Solid