Learn More
3-Bromo-5-fluoro-2-cyanopyridine, 97%
Codice prodotto. 15219746 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15219746 5 g 5g
15209746 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15219746 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 451430050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 950670-18-5 | C6H2BrFN2 | 201 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 950670-18-5
Formula molecolare C6H2BrFN2
Molecular Weight (g/mol) 201
InChI Key OLOSREGULYFXDD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-bromo-5-fluoropicolinonitrile, 3-bromo-5-fluoro-2-cyanopyridine, 3-bromo-2-cyano-5-fluoropyridine, 3-bromo-5-fluoro-2-pyridinecarbonitrile, abbypharma ap-18-5887, 3-aromo-5-fluoropicolinonitrile
PubChem CID 46941477
IUPAC Name 3-bromo-5-fluoropyridine-2-carbonitrile
SMILES C1=C(C=NC(=C1Br)C#N)F
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Bromo-5-fluoro-2-cyanopyridine
Punto di fusione 88.0°C to 91.0°C
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Quantità 5 g
Peso formulazione 201
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Bromo-5-fluoro-2-cyanopyridine, 97%
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.