Learn More
3'-Bromo-5'-fluoroacetophenone, 96%
Codice prodotto. 15479408
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15479408 5 g 5g
15489408 250 mg 250mg
15469408 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15479408 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H62977.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 105515-20-6 | C8H6BrFO | 217.04 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 105515-20-6
Formula molecolare C8H6BrFO
Molecular Weight (g/mol) 217.04
Numero MDL MFCD11847746
InChI Key MZDXPUDHZBCYGS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-3-bromo-5-fluorophenyl ethanone, 3'-bromo-5'-fluoroacetophenone, 1-3-bromo-5-fluorophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-3-bromo-5-fluorophenyl, 3-bromo-5-fluoroacetophenone, pubchem22227, 1-3-bromo-5-fluoro-phenyl-ethanone
PubChem CID 13730359
IUPAC Name 1-(3-bromo-5-fluorophenyl)ethanone
SMILES CC(=O)C1=CC(F)=CC(Br)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 3'-Bromo-5'-fluoroacetophenone
Quantità 5 g
Peso formulazione 217.04
Percent Purity 96%
Forma fisica Solid