Learn More
3-Bromo-5-fluorobenzonitrile, 98%
Codice prodotto. 11352009
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11352009 10 g 10g
11342009 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11352009 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H26066.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 179898-34-1 | C7H3BrFN | 200.01 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 179898-34-1
Formula molecolare C7H3BrFN
Molecular Weight (g/mol) 200.01
Numero MDL MFCD04038227
InChI Key IADLVSLZPQYXIF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-fluoro-5-bromobenzonitrile, benzonitrile, 3-bromo-5-fluoro, 5-bromo-3-fluorobenzenecarbonitrile, 3-cyano-5-fluorobromobenzene, 3-bromo 5-fluorobenzonitrile, 3-bromo-5-fluoro-benzonitrile, 3-bromo-5-fluorobenzenecarbonitrile, pubchem3220, acmc-209yem, 3-fluoro-5-bromobenzonitile
PubChem CID 2783330
IUPAC Name 3-bromo-5-fluorobenzonitrile
SMILES FC1=CC(Br)=CC(=C1)C#N
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Bromo-5-fluorobenzonitrile
Quantità 10 g
Numero UN UN3439
Peso formulazione 200.01
Percent Purity 98%