Learn More
3-Bromo-5-methoxybenzoic acid, 98%
Codice prodotto. 15415387
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15415387 5 g 5g
15405387 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15415387 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H32635.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 157893-14-6 | C8H7BrO3 | 231.045 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 157893-14-6
Formula molecolare C8H7BrO3
Molecular Weight (g/mol) 231.045
Numero MDL MFCD00266858
InChI Key DMXJBCHYVUGXEH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-bromo-5-carboxyanisole, 3-bromo-5-methoxybenzoicacid, 3-bromo-5-methoxy-benzoic acid, benzoic acid, 3-bromo-5-methoxy, 5-bromo-3-methoxybenzoic acid, pubchem16435, acmc-1bx98, ksc529k1f, 3-bromo-5-methyloxy benzoic acid
PubChem CID 4060048
IUPAC Name 3-bromo-5-methoxybenzoic acid
SMILES COC1=CC(=CC(=C1)C(=O)O)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Bromo-5-methoxybenzoic acid
Quantità 5 g
Peso formulazione 231.05
Percent Purity 98%