Learn More
3-Bromo-5-nitrobenzaldehyde, 97+%
Codice prodotto. 15492139
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15492139 5 g 5g
15402149 250 mg 250mg
15482139 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15492139 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H64787.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 355134-13-3 | C7H4BrNO3 | 230.017 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 355134-13-3
Formula molecolare C7H4BrNO3
Molecular Weight (g/mol) 230.017
Numero MDL MFCD00100097
InChI Key OUDCOMBHRXKPIJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzaldehyde, 3-bromo-5-nitro, 3-bromo-5-nitro-benzaldehyde, 3-bromo-5-nitro benzaldehyde, ksc497m5f, 3-nitro-5-bromo-benzaldehyde, 3-bromanyl-5-nitro-benzaldehyde, 5-bromo-3-nitrobenzaldehyde, 3-bromo-5-nitrobenzaldehyde
PubChem CID 16743966
IUPAC Name 3-bromo-5-nitrobenzaldehyde
SMILES C1=C(C=C(C=C1[N+](=O)[O-])Br)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Bromo-5-nitrobenzaldehyde
Punto di fusione 101°C to 106°C
Colore Brown
Quantità 5 g
Beilstein 3253229
Peso formulazione 230.02
Percent Purity ≥97%
Forma fisica Powder