Learn More
3-Bromo-5-nitrobenzotrifluoride, TRC
Codice prodotto. 30341438
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30341438 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30341438 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB6838055G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Bromo-5-nitrobenzotrifluoride
CAS 630125-49-4
Formula molecolare C7H3BrF3NO2
Quantità 5 g
Sinonimo 1-Bromo-3-Nitro-5-(Trifluoromethyl)benzene
InChI Formula InChI=1S/C7H3BrF3NO2/c8-5-1-4(7(9,10)11)2-6(3-5)12(13)14/h1-3H
SMILES C1=C(C=C(C=C1Br)[N+](=O)[O-])C(F)(F)F
IUPAC Name 1-bromo-3-nitro-5-(trifluoromethyl)benzene
Molecular Weight (g/mol) 270
Peso formulazione 268.9299