Learn More
3-Bromo-5-nitrosalicylaldehyde, 98%
Codice prodotto. 11317126
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11317126 1 g 1g
11327126 5 g 5g
11337126 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11317126 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L07071.03
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 16789-84-7 | C7H4BrNO4 | 246.02 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 16789-84-7
Formula molecolare C7H4BrNO4
Molecular Weight (g/mol) 246.02
Numero MDL MFCD00051833
InChI Key BESBCGANGAEHPM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-bromo-2-hydroxy-5-nitrobenzaldehyde, 3-bromo-5-nitrosalicylaldehyde, 3-bromo-2-hydroxy-5-nitrobenzenecarbaldehyde, 2-hydroxy-3-bromo-5-nitrobenzaldehyde, 3-bromo-2-hydroxy-5-nitro-benzaldehyde, acmc-1cfaz, 3-bromo-5-nitro-salicylaldehyde, benzaldehyde,3-bromo-2-hydroxy-5-nitro, 3-bromanyl-5-nitro-2-oxidanyl-benzaldehyde
PubChem CID 519307
IUPAC Name 3-bromo-2-hydroxy-5-nitrobenzaldehyde
SMILES OC1=C(Br)C=C(C=C1C=O)[N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Bromo-5-nitrosalicylaldehyde
Punto di fusione 147°C to 151°C
Quantità 1 g
Beilstein 1213613
Sensibilità Air Sensitive
Peso formulazione 246.02
Percent Purity 98%