Learn More
3-Bromo-5-(pentafluorothio)benzoic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15487127
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Codice prodotto. 15487127
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H34194.MD
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1180675-98-2
Formula molecolare C7H4BrF5O2S
Molecular Weight (g/mol) 327.063
Numero MDL MFCD16652482
InChI Key GGDWTFSLWQRHPR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-bromo-5-pentafluoro-??-sulfanyl benzoic acid, 3-bromo-5-pentafluorothio benzoic acid, 3-bromo-5-pentafluorosulfur benzoic acid, 3-bromo-5-pentafluorosulfanyl benzoic acid, 3-bromo-5-pentafluoro-lambda6-sulphanyl benzoic acid
PubChem CID 58137421
IUPAC Name 3-bromo-5-(pentafluoro-$l^{6}-sulfanyl)benzoic acid
SMILES C1=C(C=C(C=C1S(F)(F)(F)(F)F)Br)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Bromo-5-(pentafluorothio)benzoic acid
Quantità 250 mg
Peso formulazione 247.16
Percent Purity 97%