Learn More
Alfa Aesar™ 3'-Bromo-5'-(trifluoromethyl)acetophenone, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H31854.03
Dettagli aggiuntivi : CAS : 154259-25-3 Peso : 0.00100kg
Quantità 1g
Codice prodotto. 15444507
  • 106.00€ / 1g
Spedizione stimata: 28-06-2021
Identificatori chimici
154259-25-3
267.045
BVCLQCAMSFVBFX-UHFFFAOYSA-N
21852668
CC(=O)C1=CC(=CC(=C1)Br)C(F)(F)F
C9H6BrF3O
MFCD11847339
3'-bromo-5'-trifluoromethyl acetophenone, 1-3-bromo-5-trifluoromethyl phenyl ethanone, 1-3-bromo-5-trifluoromethyl-phenyl ethanone, 1-3-bromo-5-trifluoromethyl phenyl ethan-1-one
1-[3-bromo-5-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone
Specifica
3'-Bromo-5'-(trifluoromethyl)acetophenone
<25°C
154259-25-3
MFCD11847339
BVCLQCAMSFVBFX-UHFFFAOYSA-N
1-[3-bromo-5-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone
21852668
97%
1.5045
1g
C9H6BrF3O
3'-bromo-5'-trifluoromethyl acetophenone, 1-3-bromo-5-trifluoromethyl phenyl ethanone, 1-3-bromo-5-trifluoromethyl-phenyl ethanone, 1-3-bromo-5-trifluoromethyl phenyl ethan-1-one
CC(=O)C1=CC(=CC(=C1)Br)C(F)(F)F
267.045
267.04
Videos
SDS Documenti
Certificati